주요 문서
197874
Sigma-Aldrich
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
≥98%
동의어(들):
3,4,5-Trimethoxyhydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
240.25
Beilstein:
1471912
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
양식
powder
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CCC(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C12H16O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)14)7-10(16-2)12(9)17-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)