분석
98%
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
87-88 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2cccnc2C1
InChI
1S/C8H9N/c1-3-7-4-2-6-9-8(7)5-1/h2,4,6H,1,3,5H2
InChI key
KRNSYSYRLQDHDK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter