주요 문서
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥98%
SMILES string
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)