주요 문서
19578
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate
purum, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H25N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
335.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
분석
≥95.0% (HPLC)
SMILES string
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccn2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-7-5-6-8-18-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
KPTMVVXATYPAOF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate may be used in chemical synthesis of heterocyclic building blocks.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)