주요 문서
193674
Sigma-Aldrich
5-Nitro-1,10-phenanthroline
98%
동의어(들):
Nitroferroin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H7N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.20
Beilstein:
196245
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
202-204 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
InChI key
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)