주요 문서
193615
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4ClN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
재고 정보
available only in EU
SMILES string
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)