반응 적합성
reagent type: reductant
농도
1.0 M in methylene chloride
density
1.287 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
InChI key
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 2