주요 문서
191957
Sigma-Aldrich
Poly(isobornyl methacrylate)
average Mw ~554,000 by GPC, beads
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C14H22O2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
양식
beads
분자량
average Mw ~554,000 by GPC
전이 온도
Tg 110 °C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)