주요 문서
191264
Sigma-Aldrich
3-Phenylglutaric acid
97%
동의어(들):
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH2CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
solid
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)