추천 제품
Grade
reagent grade
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.04 mmHg ( 20 °C)
분석
97%
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI key
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
338.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
170 °C - closed cup