주요 문서
189960
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzhydrol
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩46,487
₩46,487
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩46,487
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH(C6H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩46,487
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
bp
323 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
InChI key
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Methylbenzhydrol on etherification with tropine yields tropinyl 2-methyl-benzhydryl ether hydrobromide (BS 6825)[1]. It also undergoes reduction in acetic acid containing iodine and aqueous hypophosphorous acid to yield diphenylmethanes[2].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The effect of alkyl substitution in drugs. IV. Pharmacological properties of tropinyl 2-methylbenzhydryl ether hydrobromide (BS 6825).
A B FUNCKE et al.
Journal of medicinal and pharmaceutical chemistry, 4, 215-224 (1961-09-08)
Further studies on the reduction of benzylic alcohols by hypophosphorous acid/iodine.
Gordon PE, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 393-400 (2005)