주요 문서
189855
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzylamine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
137 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(CN)c1OC
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI key
LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3-Dimethoxybenzylamine was used in the synthesis of di-,tri- and tetrapeptide linked dicatechol derivatives[1] and 1-aryl-2,3-dihydro-1H-isoindoles (isoindolines)[2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Di-, Tri-and tetrapeptide-linked dicatechol derivatives.
Albrecht M, et al.
Synthesis, 2002, 126-132 null
Facile synthesis of 1-aryl-2, 3-dihydro-1H-isoindoles by cyclization of N-formyliminium ion via geometrically disfavored 5-endo-trig process.
Kitabatake M, et al.
Heterocycles, 78(5), 1177-1181 (2009)