주요 문서
189391
Sigma-Aldrich
Poly(1-butene), isotactic
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C2H5)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
양식
pellets
용융 지수
0.4
분자량
average Mw ~570,000 by GPC
전이 온도
Tg −24 °C
Tm 125 °C
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)