주요 문서
182168
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, trans
pellets, 99+% trans-1,4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩373,926
₩373,926
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩373,926
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩373,926
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
pellets
전이 온도
Tg −68 °C
Tm 60 °C
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1