주요 문서
189324
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzyl alcohol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)c(CO)c1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)