주요 문서
189243
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylaniline
96%
동의어(들):
2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-o-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
90-92 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Fluoro-2-methylaniline was used in the synthesis of 4-fluoro-N-[(E)-{7-methoxy-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-benzofuran-5-yl}methylidene]-2-methylaniline[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
SYNTHESIS OF SCHIFF BASES OF 7-METHOXY-2-[4-(METHYLSULFANYL) PHENYL]-1-BENZOFURAN-5-CARBOXALDEHYDE AND ANIMES AND HYDRAZIDE.
Thorat BR, et al.
Heterocyclic Letters, 4(1), 41-53 (2014)