분석
98%
mp
184-187 °C (lit.)
작용기
ether
ketone
SMILES string
COC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-14-10-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11(10)13/h2-6H,1H3
InChI key
OBGBGHKYJAOXRR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)