분석
95%
양식
chunks
mp
222-225 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc2c(S)ccnc2c1
InChI
1S/C10H6F3NS/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI key
DBWDEWRMEKXOFI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable