주요 문서
185272
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
97%
동의어(들):
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, Dimethyl succinylsuccinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
228.20
Beilstein:
3345562
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)