주요 문서
183628
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
177.03
Beilstein:
2082362
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
bp
148-151 °C (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)