주요 문서
183539
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-indanone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
Beilstein:
1282137
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
powder
mp
107-109 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(9)11/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI key
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The cytotoxic potential of 5-methoxy-1-indanone was assessed[1].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]