주요 문서
183512
Sigma-Aldrich
3-Methyldiphenylamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩36,236
₩36,236
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩36,236
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4NHC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩36,236
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.635 (lit.)
bp
315 °C/724 mmHg (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10,14H,1H3
InChI key
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)