주요 문서
183040
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩76,125
₩76,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩76,125
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩76,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
양식
liquid
불순물
<3% catechol
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-(Benzyloxy)phenol was used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Woro Triarsi Sulistyaningdyah et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(4), 556-562 (2004-11-19)
Cytochrome P450 BM-3 from Bacillus megaterium is a fatty acid hydroxylase exhibiting selectivity for long-chain substrates (12-20 carbons). Replacement of Phe87 in P450 BM-3 by Val (F87V) greatly increased its activity towards a variety of aromatic and phenolic compounds. The