주요 문서
18289
Sigma-Aldrich
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
동의어(들):
1-Lauryl-3-methylimidazolium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩336,473
50 G
₩1,154,563
₩336,473
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩336,473
50 G
₩1,154,563
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H31IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
378.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩336,473
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95.0%
양식
solid
불순물
≤0.5% water
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
문서
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.