문서
181862
Sigma-Aldrich
Polyepichlorohydrin
average Mw ~700,000 by GPC
동의어(들):
Epichlorohydrin homopolymer, Epoxychloropropane homopolymer, Poly[(chloromethyl)ethylene oxide]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH(CH2Cl)CH2O]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
slab/chunk
분자량
average Mw ~700,000 by GPC
density
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O\C=C/CCl
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1