주요 문서
18165
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩492,377
₩492,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩492,377
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.97
Beilstein:
1720262
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩492,377
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +26±2°, neat
refractive index
n20/D 1.475
density
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
주의사항
may discolor to brownish on storage
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eugénie Grigorian et al.
Frontiers in microbiology, 12, 725997-725997 (2021-10-09)
L-2-halocid dehalogenases (L-2-HADs) have been mainly characterized from terrestrial polluted environments. By contrast, knowledge is still scarce about their role in detoxification of predominant halocarbons in marine environments. Here, phylogenetic analyses showed a wide diversity of homologous L-2-HADs, especially among