주요 문서
18072
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-(−)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
200.08
Beilstein:
5729988
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −20.5±1°, c = 3% in methanol
refractive index
n20/D 1.567
density
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine may be used in the synthesis of (S)-1-(1-(4-bromophenyl) ethyl)-2-cyano-3-(quinoline-5-yl) guanidine, which is an intermediate to prepare a potent and selective antagonist and radioligand for rat P2X7 receptors.[1]
기타 정보
Sales restrictions may apply
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
[3H] A-804598 ([3H] 2-cyano-1-[(1S)-1-phenylethyl]-3-quinolin-5-ylguanidine) is a novel, potent, and selective antagonist radioligand for P2X7 receptors.
Donnelly-Roberts DL, et al.
Neuropharmacology, 56(1), 223-229 (2009)