추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
69 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
InChI key
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67.77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter