문서
180335
Supelco
3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
99%
동의어(들):
Sodium 3-(trimethylsilyl)propionate, TMSP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2CH2CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
168.24
Beilstein:
4021529
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
분석
99%
SMILES string
[Na+].C[Si](C)(C)CC[13C]([O-])=O