주요 문서
179868
Sigma-Aldrich
m-(o-Toluidino)phenol
96%
동의어(들):
3-o-Tolyaminophenol, 3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4NHC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
InChI key
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)