주요 문서
17974
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
(R)-4-(Boc-amino)-3-(Z-amino)butyric acid, Nβ-Z-Nγ-Boc-L-3,4-diaminobutyric acid, Nγ-Boc-Nβ-Z-L-3,4-diaminobutyric acid, Z-β-Dbu(Boc)-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
352.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-17(2,3)25-15(22)18-10-13(9-14(20)21)19-16(23)24-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,23)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChI key
KUMMZCONPFBQTC-CYBMUJFWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)