주요 문서
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Cyclooctanediol
98%
동의어(들):
cis-1,5-Cyclooctanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩341,040
50 G
₩1,078,438
₩341,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩341,040
50 G
₩1,078,438
About This Item
Linear Formula:
C8H14(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩341,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
InChI key
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
애플리케이션
cis-1,5-Cyclooctanediol was used in the synthesis of cis-1,5-diaminocyclooctane[1].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.