주요 문서
178926
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, predominantly trans
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
216.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
135-137 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
InChI key
KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
애플리케이션
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid was used in the synthesis of cinacalcet[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Practical synthesis of the calcimimetic agent, cinacalcet.
Thiel OR, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 13-15 (2008)