주요 문서
17870
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromocaprylate
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Ethyl 2-bromooctanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
251.16
Beilstein:
1767535
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)