주요 문서
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩118,755
₩118,755
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩118,755
About This Item
Linear Formula:
C6H5C3H3Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩118,755
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
phenyl
SMILES string
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene may be used in the synthesis of p-(2,2-dichlorocyclopropyl)aniline.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)