주요 문서
177954
Sigma-Aldrich
Methyl methylthiomethyl sulfoxide
97%
동의어(들):
Formaldehyde dimethyl mercaptal S-oxide, MMTS, Methyl methylmercaptomethyl sulfoxide, Methyl methylsulfinylmethyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SOCH2SCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
124.23
Beilstein:
906789
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
SMILES string
CSCS(C)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)