분석
98%
양식
liquid
mp
36-37 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges