주요 문서
177121
Sigma-Aldrich
3-Quinolinecarboxaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
Beilstein:
113269
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
177121 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
solid
mp
68-71 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-9-3-1-2-4-10(9)11-6-8/h1-7H
InChI key
RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The structure and vibrational spectra of 3-quinolinecarboxaldehyde has been studied[1].
애플리케이션
3-Quinolinecarboxaldehyde was used in the synthesis of 1,4-addition products[2].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
M Kumru et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 90, 28-34 (2012-02-07)
Combined experimental and theoretical studies have been performed on the structure and vibrational spectra (IR and Raman spectra including far region) of 3-quinolinecarboxaldehyde. Hartree-Fock (HF) and density functional theory (DFT) B3LYP calculations have been employed with the 6-311++G(d,p) basis set
Ferles M and Kocian O.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 46(6), 1518-1522 (1981)