주요 문서
175722
Sigma-Aldrich
Benzene-d
97 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
Monodeuteriobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩180,569
5 G
₩410,974
₩180,569
재고 있음세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩180,569
5 G
₩410,974
About This Item
Linear Formula:
C6H5D
CAS Number:
Molecular Weight:
79.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩180,569
재고 있음세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
97 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MICDWDOJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-11 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)