Key Documents
175250
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-indanone
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
Beilstein:
1238602
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97%
형태
solid
mp
105-109 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI key
UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
6-Methoxy-1-indanone was used in the synthesis of 5-methoxyninhydrin (2,2-dihydroxy-5-methoxy-1,3-indanedione).
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthetic Routes to Ninhydrins. Preparation of Ninhydrin, 5-Methoxyninhydrin, and 5-(Methylthio) ninhydrin.
Synthetic Communications, 21(21), 2231-2256 (1991)