Key Documents
171905
Sigma-Aldrich
Dimethyl brassylate
98%
동의어(들):
Dimethyl tridecanedioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O2C(CH2)11CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
272.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
326-328 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)