분석
≥96.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.471
bp
116-118 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
KNLOTZNPRIFUAR-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터