Key Documents
16726
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OBzl
≥95.0%
동의어(들):
Boc-L-serine benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
295.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0%
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
InChI key
BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)