Key Documents
16564
Sigma-Aldrich
Heptadecanenitrile
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15CN
CAS Number:
Molecular Weight:
251.45
Beilstein:
1775016
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
형태
solid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C17H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-16H2,1H3
InChI key
ZXPWFWWSCFIFII-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heptadecanenitrile gets adsorbed on gold and copper surface from hexane or acetone solution and adsorbed layers are investigated by reflection infrared spectroscopy.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Adsorption of alkanenitriles and alkanedinitriles on gold and copper.
Steiner UB, et al.
Langmuir, 8(11), 2771-2777 (1992)