주요 문서
161918
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylglycine
98%
동의어(들):
α-amino-α-phenyl-Benzeneacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩126,165
₩126,165
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩126,165
About This Item
Linear Formula:
H2NC(C6H5)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
227.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩126,165
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
2,2-Diphenylglycine, 98%
Quality Level
분석
98%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white to off-white
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
InChI key
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)