분석
95%
mp
123-125 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
Oc1c(ccc2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H
InChI key
MUCCHGOWMZTLHK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)