주요 문서
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
96%
동의어(들):
2,7-Dioxatwistane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
양식
powder
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
InChI key
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)