주요 문서
159743
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
42 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC1CCC=CO1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
VZJFPIXCMVSTID-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)