주요 문서
159379
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
동의어(들):
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
187.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4755 (lit.)
density
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
InChI key
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)