분석
95%
불순물
≤3% cycloheptatriene
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CC=CC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-4H,5-7H2
InChI key
GWYPDXLJACEENP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)